Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302676-1G PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA 203 EUR
APOSPC302676-1G APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213040
Numéro CAS: 771582-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III