Imprimer
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 159 EUR
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115904
Numéro CAS: 886498-45-9