Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302665-5G PC302665-1G
APOSPC302665-5GEA 186 EUR
APOSPC302665-5G APOSPC302665-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519345
Numéro CAS: 53012-82-1
UN: 3265
ADR: 8,II