Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,4-difluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302663-5G PC302663-1G
APOSPC302663-5GEA 227 EUR
APOSPC302663-5G APOSPC302663-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115934
Numéro CAS: 178974-98-6