Imprimer
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302659-5G PC302659-1G
APOSPC302659-5GEA 180 EUR
APOSPC302659-5G APOSPC302659-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116020
Numéro CAS: 886501-67-3