Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 178 EUR
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Poids moléculaire: 206.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115979
Numéro CAS: 286441-68-7