Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 126 EUR
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002851
Numéro CAS: 682805-11-4