Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 224 EUR
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832357
Numéro CAS: 1256482-64-0