Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302620-1G PC302620-5G PC302620-10G
APOSPC302620-1GEA 116 EUR
APOSPC302620-1G APOSPC302620-5G APOSPC302620-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116013
Numéro CAS: 1260002-41-2