5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₄NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519335 Numéro CAS: 1092460-85-9 |