Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 159 EUR
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116048
Numéro CAS: 1040198-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III