Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302604-1G PC302604-5G
APOSPC302604-1GEA 224 EUR
APOSPC302604-1G APOSPC302604-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398479
Numéro CAS: 1261865-55-7