Imprimer
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302595-1G PC302595-5G
APOSPC302595-1GEA 114 EUR
APOSPC302595-1G APOSPC302595-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832375
Numéro CAS: 1000544-58-0