Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302594-1G PC302594-5G
APOSPC302594-1GEA 180 EUR
APOSPC302594-1G APOSPC302594-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772784
Numéro CAS: 1206593-25-0