Imprimer
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302593-1G PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA 180 EUR
APOSPC302593-1G APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116046
Numéro CAS: 1039620-35-3