Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 136 EUR
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258692
Numéro CAS: 1017779-41-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III