4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇ClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116049 Numéro CAS: 1039338-62-9 |