Imprimer
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 145 EUR
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Poids moléculaire: 217.625 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660180
Numéro CAS: 439587-16-3