4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃ClF₂O₂ Poids moléculaire: 192.547 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11554154 Numéro CAS: 1160573-19-2 |