Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302572-1G PC302572-5G PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA 357 EUR
APOSPC302572-1G APOSPC302572-5G APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115957
Numéro CAS: 754944-16-6