Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302567-1G PC302567-5G PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA 148 EUR
APOSPC302567-1G APOSPC302567-5G APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115844
Numéro CAS: 1259965-55-3