Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302564-1G PC302564-5G PC302564-10G
APOSPC302564-1GEA 109 EUR
APOSPC302564-1G APOSPC302564-5G APOSPC302564-10G
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00764461
Numéro CAS: 174732-57-1