Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302557-1G PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA 159 EUR
APOSPC302557-1G APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398586
Numéro CAS: 1261618-61-4