Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302550-1G PC302550-5G
APOSPC302550-1GEA 116 EUR
APOSPC302550-1G APOSPC302550-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660208
Numéro CAS: 886499-18-9