Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302539-1G PC302539-5G
APOSPC302539-1GEA 171 EUR
APOSPC302539-1G APOSPC302539-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832235
Numéro CAS: 1260005-16-0