Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302532-5G PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA 162 EUR
APOSPC302532-5G APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115853
Numéro CAS: 886497-03-6