Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 116 EUR
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832393
Numéro CAS: 78240-45-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III