Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 159 EUR
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116016
Numéro CAS: 1042665-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III