Imprimer
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 177 EUR
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Poids moléculaire: 232.199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519313
Numéro CAS: 1092460-65-5