Imprimer
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302494-1G PC302494-5G
APOSPC302494-1GEA 174 EUR
APOSPC302494-1G APOSPC302494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832237
Numéro CAS: 1259990-37-8