Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302493-1G PC302493-5G PC302493-250MG PC302493-25G
APOSPC302493-1GEA 288 EUR
APOSPC302493-1G APOSPC302493-5G APOSPC302493-250MG APOSPC302493-25G
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116035
Numéro CAS: 439587-14-1