Imprimer
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302490-1G PC302490-5G PC302490-10G PC302490-25G
APOSPC302490-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302490-1G APOSPC302490-5G APOSPC302490-10G APOSPC302490-25G
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823847
Numéro CAS: 900021-53-6