Imprimer
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 509 EUR
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116055
Numéro CAS: 886498-12-0