3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
Formule:
C₁₀H₁₁FO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025395 Numéro CAS: 881189-60-2 |