Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302465-10G PC302465-5G PC302465-1G
APOSPC302465-10GEA 400 EUR
APOSPC302465-10G APOSPC302465-5G APOSPC302465-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115977
Numéro CAS: 886500-49-8
UN: 3265
ADR: 8,III