Imprimer

2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 395 EUR
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660245
Numéro CAS: 886500-76-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR