Imprimer
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302450-1G PC302450-5G PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA 136 EUR
APOSPC302450-1G APOSPC302450-5G APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258719
Numéro CAS: 1017779-84-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III