Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 159 EUR
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Point de fusion: 247…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832380
Numéro CAS: 1256482-61-7