Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 159 EUR
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660325
Numéro CAS: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III