Imprimer
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302441-1G PC302441-5G
APOSPC302441-1GEA 136 EUR
APOSPC302441-1G APOSPC302441-5G
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832371
Numéro CAS: 1256482-66-2