Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302439-1G PC302439-5G
APOSPC302439-1GEA 0 EUR
APOSPC302439-1G APOSPC302439-5G
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,4-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832238
Numéro CAS: 1259975-67-1