Imprimer
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302432-10G PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA 282 EUR
APOSPC302432-10G APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116017
Numéro CAS: 886501-57-1