Imprimer
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302424-1G PC302424-5G
APOSPC302424-1GEA 209 EUR
APOSPC302424-1G APOSPC302424-5G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116042
Numéro CAS: 1039627-62-7