Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 0 EUR
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832364
Numéro CAS: 1214383-11-5