Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 105 EUR
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Poids moléculaire: 243.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115833
Numéro CAS: 1735-55-3
UN: 3261
ADR: 8 III