Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302410-10G PC302410-5G PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA 53.8 EUR
APOSPC302410-10G APOSPC302410-5G APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115832
Numéro CAS: 62584-23-0