Imprimer
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 1860 EUR
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054251
Numéro CAS: 1706447-06-4
UN: 1760
ADR: 8,III