Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 143 EUR
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115839
Numéro CAS: 773872-13-2