Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302407-5G PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA 139 EUR
APOSPC302407-5G APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115843
Numéro CAS: 886496-79-3