Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 148 EUR
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409083
Numéro CAS: 874804-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III